Learn More
Thimerosal, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10657155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10657155 100 g Vetro ambrato 100g
10356793 10 g Vetro ambrato 10g
10234823 25 g Vetro ambrato 25g
10506204 500 g Vetro ambrato 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Codice prodotto. 10657155 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2542100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
  • Thimerosal is a mercury-containing compound commonly used as an antibacterial and antifungal agent
  • Also used as a bactericide in pharmaceuticals and research
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-64-8
Formula molecolare C9H9HgNaO2S
Molecular Weight (g/mol) 404.81
Numero MDL MFCD00013062
InChI Key RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Sodium ethylmercurithiosalicylate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC Name sodium;(2-carboxylatophenyl)sulfanyl-ethylmercury
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thimerosal
Tipo Thimerosal
Forma fisica Solid
pH 6.7 to 8.2
Punto di fusione 232°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Vetro ambrato
Colore Cream
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥97 %
Indice di Merck 15, 9470
Peso formulazione 404.8
Percent Purity 97% min.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thimerosal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.