Learn More
Hamilton™ Thin-Layer Chromatography Cemented Needle Syringes
Codice prodotto. 11331922
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11331922
Marca: Hamilton™ 80950
With a PTFE-coated needle to reduce surface tension between the needle and the liquid.
  • Ideal for reproducible sample spotting
  • First 19mm of needle is coated with PTFE
  • Cemented needles
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) esterno 7.75 mm
Product Type Syringe Needle
Pressione max 68.9 bar
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Modello 1705
Numero dei punti dell'ago 3
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 50 μL
Tipo di collegamento Cemented