Learn More
Hamilton™ Thin-Layer Chromatography Cemented Needle Syringes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for reproducible sample spotting
- First 19mm of needle is coated with PTFE
- Cemented needles
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.75 mm |
| Product Type | Syringe Needle |
| Pressione max | 68.9 bar |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Modello | 1705 |
| Numero dei punti dell'ago | 3 |
| Quantità | 1/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Vedi altri risultati |