Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR a parete sottile ad alta produttività
Codice prodotto. 15339038 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
103.5 mm
178 mm
203 mm
Forza del campo:
600 MHz
High-throughput
Quantità:
100/confezione
50/confezione
Dimensione della confezione:
100 confezioni
50 confezioni
Codice prodotto. 15339038
Marca: Wilmad-LabGlass™ 669995850
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Dotate di campanatura media di 60 micron per garantire la chiarezza dello spettro per campioni di molecole piccole (MW<250) fino a 600 MHz. Le provette NMR ad alta produttività a parete sottile Wilmad sono progettate per l'uso ordinario nella maggior parte degli spettrometri NMR a campo medio-basso.
  • I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
  • Per l'uso ordinario in spettrometri NMR a campo medio-basso
  • Una delle migliori tolleranze di diametro esterno del settore
  • Tenuta garantita nello spinner
  • In vetro ASTM E438 Tipo 1 Classe B
  • Ispezione al 100% per verificare la presenza di difetti superficiali e le dimensioni fisiche al fine di garantire il successo degli esperimenti
  • Codici WG-1000-4-SJ e WG-1000-7-SJ forniti con tappi autentici Bruker SampleJet, tutti gli altri con tappo per NMR monouso
Nota: Per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision.
Specifica
Camber (Metric) 60 μm
Lunghezza (sistema metrico) 203 mm
Materiale ASTM E438 vetro tipo 1 classe B
Product Type Provette per NMR
Tipo di chiusura Tappo NMR monouso
Diametro (sistema metrico) esterno 4.94665 ± 0.01905 mm
Forza del campo High-throughput
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Quantità 50/confezione
Modello WG-1000-8-50