Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ CELLCOAT™ 24 Well Cell Culture Inserts
Descrizione
- Hanging geometry
- Sealed capillary pore membrane
- Physical surface treatment
- Sterile
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Contents non-cytotoxic |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.2 mL (Well) |
| Colore | Clear |
| Area di coltura | 33.6 mm2 |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Tissue Culture |
| Tipo | Cell Culture Insert |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 0.1 to 0.35 mL (ThinCert), 0.4 to 1.2 mL (Well) |
| Vedi altri risultati |