Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ CELLCOAT™ 24 Well Cell Culture Inserts
Codice prodotto. 10482885
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
8.0 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro unitSize
10482885 0.4 μm pezzi 48
10464995 8.0 μm pezzi 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10482885 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 662641
Suitable for transport, secretion, diffusion study. Improved cell adhesion through physical surface treatment.
  • Hanging geometry
  • Sealed capillary pore membrane
  • Physical surface treatment
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Contents non-cytotoxic
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.2 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 33.6 mm2
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Tissue Culture
Tipo Cell Culture Insert
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.1 to 0.35 mL (ThinCert), 0.4 to 1.2 mL (Well)
Conteggio pozzetti 24
Senza Dnasi Yes
N. per custodia 48/2 plates
N. per confezione 1
Dimensione del poro 0.4 μm
Senza RNasi Yes
Membrana di supporto Capillary Pore Membrane with Pore Density of 2 x 106 cm2
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Altezza (sistema metrico) 19 mm