Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.4 μm
1.0 μm
3 μm
3.0 μm
8.0 μm
No. of Wells:
6
12
24
Densità poro:
0.15 x 106 pores/cm2
0.6 x 106 pores/cm2
1 x 108 pores/cm2
2 x 106 pores/cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
- Clear polystyrene housing with sealed PET capillary pore membrane
- Hanging geometry provides protection to lower compartment cell layer
- Simplified pipetting due to self-lift geometry
- Eccentric in-well positioning allows unequalled access to lower compartment
- Available in 6, 12 and 24 well format
Specifica
Specifica
| Area di coltura | 452.4 mm2 |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 2.0 to 4.15 mL |
| Densità poro | 2 x 106 pores/cm2 |
| Dimensione del poro | 3.0 μm |
| Sterilità | Sterile |
| No. of Wells | 6 |