Learn More
Thiodiglycolic acid, 98%
Codice prodotto. 11395139
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395139 500 g 500g
11375139 25 g 25g
11385139 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11395139 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17880.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
It finds it applications in the production of [1,4]oxathiane-2,6-dione by heating. It is employed as an anti-oxidant and reducing agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It finds it applications in the production of [1,4]oxathiane-2,6-dione by heating. It is employed as an anti-oxidant and reducing agent in cosmetics industry.
Solubility
Solubility in water is almost transparent. (water, 4.00E+05 mg/L @ 25°C (exp); 1e+006 mg/L @ 25°C (est).
Notes
Store away from oxidizing agents and strong bases. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-93-3
Formula molecolare C4H6O4S
Molecular Weight (g/mol) 150.148
Numero MDL MFCD00004359
InChI Key UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
IUPAC Name 2-(carboxymethylsulfanyl)acetic acid
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thiodiglycolic acid
Punto di fusione 127°C to 131°C
Quantità 500 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1764392
Indice di Merck 149331
Peso formulazione 150.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiodiglycolic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiodiglycolic acid