Learn More
Thiodiglycolic anhydride, 98%
Codice prodotto. 11495383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495383 25 g 25g
11485383 5 g 5g
11405393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495383 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13390.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3261-87-8
Formula molecolare C4H4O3S
Molecular Weight (g/mol) 132.133
Numero MDL MFCD00051689
InChI Key RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
IUPAC Name 1,4-oxathiane-2,6-dione
SMILES C1C(=O)OC(=O)CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiodiglycolic anhydride
Punto di fusione 95°C to 100°C
Quantità 25 g
Sensibilità Moisture sensitive
Beilstein 112528
Peso formulazione 132.13
Percent Purity 98%