Learn More
Thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 98%
Codice prodotto. 15440719
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15440719
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63819.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 193978-23-3 | C10H15BO2S | 210.098 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 193978-23-3
Formula molecolare C10H15BO2S
Molecular Weight (g/mol) 210.098
Numero MDL MFCD05663878
InChI Key FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
PubChem CID 10703628
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 65°C to 70°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 228.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid