Learn More
Thiophene-2-carboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 11464164
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11464164
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12514.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
A hypoglycemic, anti-lipolytic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-72-0
Formula molecolare C5H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 128.15
Numero MDL MFCD00005437
InChI Key QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC Name thiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 126°C to 130°C
Densità 1.42
Punti di ebollizione 259°C to 261°C
Quantità 25 g
Beilstein 110150
Indice di Merck 14,9354
Peso formulazione 128.15
Percent Purity 99%