Learn More
Thiosalicylic acid, 98%
Codice prodotto. 10173470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10173470 100 g Glass bottle 100g
10675952 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10173470 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138891000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-93-3
Formula molecolare C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.183
Numero MDL MFCD00004836
InChI Key NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
IUPAC Name 2-sulfanylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico Thiosalicylic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 164.0°C to 169.0°C
Colore White to Yellow
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare HSC6H4CO2H
Beilstein 10, 125
Indice di Merck 15, 9513
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in acetic acid, soluble in alcohol and ether, soluble 200 mg/l in ethanol
Peso formulazione 154.18
Percent Purity 98%
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiosalicylic acid