Learn More
Thiosalicylic acid, 98%
Codice prodotto. 11485413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485413 250 g 250g
11475413 50 g 50g
11465413 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485413 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13401.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 147-93-3 | C7H6O2S | 154.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Thiosalicylic acid acts as a trapping agent, which is useful in the desulfenylation of 3-indolyl sulfides. It is used to prepare macrocyclic diamides by condensation with diamines. Further, it is used as a precursor to drug, which finds application for the treatment of atherosclerosis and melanoma. In addition to this, it is involved in the preparation of vaccine preservative thiomersal and thioindigo dyestuff.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide, alcohol and ether. Slightly soluble in water, ethanol and alkanes.
Notes
Air and light sensitive. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-93-3
Formula molecolare C7H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 154.183
Numero MDL MFCD00004836
InChI Key NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiosalicylic acid, 2-mercaptobenzoic acid, o-mercaptobenzoic acid, 2-thiosalicylic acid, o-thiosalicylic acid, 2-carboxythiophenol, o-benzoic acid thiol, o-carboxythiophenol, o-sulfhydrylbenzoic acid, benzoic acid, 2-mercapto
PubChem CID 5443
ChEBI CHEBI:59124
IUPAC Name 2-sulfanylbenzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico Thiosalicylic acid
Punto di fusione 165°C to 168°C
Densità 1.49
Quantità 250 g
Odore Stench
Sensibilità Air and light sensitive
Beilstein 508507
Indice di Merck 149360
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide,alcohol and ether. Slightly soluble in water,ethanol and alkanes.
Peso formulazione 154.19
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiosalicylic acid