Learn More
Thorium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Codice prodotto. 12947433 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
Codice prodotto. 12947433
Marca: Fisher Chemical S 660 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare Th
Specifica
Materiale o nome chimico Thorium
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL