Learn More
SymLine™ Adattatori
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL14
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | GL14 |
| Colore chiusura | Black |
| Descrizione | Adattatore offset, estensione per filtro di scarico |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | HDPE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Attacco del filtro dell'aria di scarico ai contenitori dei rifiuti in qualsiasi posizione |
| Materiale | HDPE |
| Product Type | Adattatore Offset |