Learn More
SymLine™ Adattatori
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL14, NPT 1/4 in.
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | S60/61, 2 in. Tri-Sure |
| Colore chiusura | Black |
| Descrizione | Adattatore per filettatura, PE-HD a conduzione elettrostatica, da S60/61 (f) a 2 pollici Tri-sure (f) |
| Colore | Nero |
| Materiale rivestimento interno | HDPE-EC |
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Product Type | Adattatore di filettatura |