Learn More
SymLine™ Adattatori
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | GL25 |
| Colore chiusura | Black |
| Descrizione | Adattatore filettato, da GL25 (f) a GL25 (f) |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | HDPE-EC |
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Product Type | Adattatore di filettatura |