Learn More
SymLine™ Adattatori
Click to view available options
Materiale rivestimento interno:
HDPE-EC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Black |
| Descrizione | Adattatore di riduzione per foro |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 54 - 75 mm |
| Colore | Black |
| Diametro (sistema metrico) apertura | 33 mm |
| Materiale rivestimento interno | HDPE-EC |
| Materiale | HDPE-EC |
| Product Type | Adattatore |