Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
Codice prodotto. 10600051 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Filetagetatura 1: GL45 (f), Filetagetatura 2: S55 (m)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10600051
Marca: SCAT™ 107094
I tappi SCAT e i tappi per rifiuti di sicurezza sono disponibili in molte misure di filettatura. Se la filettatura giusta per il vostro contenitore non è ancora disponibile, utilizzate semplicemente l'adattatore corrispondente.
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.
  • Realizzati in materiale polipropilene (PP)
  • Disponibili in un'ampia gamma di misure di filettatura
  • Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
  • Specifica
    Dimensione chiusura Filetagetatura 1: GL45 (f), Filetagetatura 2: S55 (m)
    Colore chiusura Colorless
    Materiale rivestimento interno Polypropylene
    Product Type Thread Adapter