Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PP
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Filetagetatura 1: S 60/61 Filetagetatura 2: S 55 (m)
Filetagetatura 1: GL/S40 (f), Filetagetatura 2: GL45 (m)
Filetagetatura 1: S 51 (f) Filetagetatura 2: GL 45 (m)
Filetagetatura 1: S 55 (f), Filetagetatura 2: GL 45 (m)
Filetagetatura 1: S 60/61 (f) Filetagetatura 2: Gl 45 (m)
Colore chiusura:
Colorless
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di sicurezza per rifiuti, imbuti, taniche o altre unità di smaltimento e approvvigionamento.- Realizzati in materiale polipropilene (PP)- Disponibili in un'ampia gamma di misure di filettatura- Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | Filetagetatura 1: GL/S40 (f), Filetagetatura 2: GL45 (m) |
| Colore chiusura | Colorless |
| Materiale rivestimento interno | Polypropylene |
| Product Type | Adattatore di filettatura |