Learn More
SCAT™ Adattatore di filettatura, PTFE
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL/S40 (f) to GL45 (m)
GL/S40 (f) to S55 (m)
GL32 (f) to GL45 (m)
GL38 (f) to GL45 (m)
GL45 (f) to S55 (m)
GL45 (m) to 2 in. Tri-sure (m)
GL45 (m) to NS29/32 mm (m)
GL45 (m) to R2 in. BSP/G2 in. (m)
GPI 38-23 (f) to GL45 (m)
ND9
S51 (f) to S55 (m)
S60/61 (m) to B83 (f)
UNF 1/4 in. 28 G (f) to GL14 (m)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Gli adattatori di filettatura SCAT sono ideali per collegare tappi di sicurezza, tappi di scarico di sicurezza, imbuti, taniche o altre unità di scarico e alimentazione.Realizzato in materiale politetrafluoroetilene (PTFE) Disponibile in un'ampia gamma di misure di filettatura Adatto a tutti i tappi, imbuti o taniche SCAT
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | GL45 (f) to S55 (m) |
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Adattatore di filettatura |