Learn More
Masterflex™ Thread to Compression Adapters
Click to view available options
Dimensione della porta:
NPT(M) 1/2 in.
NPT(M) 3/4 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- Available in packs of ten
Specifica
Specifica
| Descrizione | Compression x NPT(M) Connection |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (English) | 1 15/16 in. |
| Quantità confezione | 10 Fittings |
| Dimensioni dei tubi | 3/4 in. |
| Porta di uscita | 3/4 in. |
| Dimensione della porta | NPT(M) 3/4 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
| Larghezza (sistema metrico) | 33 mm |
| Vedi altri risultati |