Learn More
Masterflex™ Threaded Barb Adapter Kits, PVDF
Codice prodotto. 11770429
Click to view available options
:
1/Pk
Codice prodotto. 11770429
Marca: Masterflex™ 3151436
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Organize the fittings at your workbench with these convenient fittings kits
  • Designed for quick and easy assembly without tools.
  • Combine these simple and economical fittings with flexible tubing.
  • For use in low-pressure applications (generally less than 30psi).
Specifica
Descrizione Barb x NPT(M), Large
Materiale PVDF
Quantità confezione 1/Pk.
Product Type Threaded Barb Adapter Kit