Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks
Codice prodotto. p-7222441
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Giunto rastremato standard:
Center Neck NS 24/29
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Giunto del braccio laterale:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
Side Neck NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10622662
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03313137
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Three-neck round-bottom flasks
  • Side necks angled Distillation flasks
  • Acc. to DIN 12394
  • Two angled side necks (20°)
  • Conical ground joints
  • Inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Diameter (Metric) Outer Tubing 64 mm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Giunto del braccio laterale Side Neck NS 14/23
Giunto rastremato standard Center Neck NS 24/29