Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks Side Necks Parallel
Codice prodotto. 10498782
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Giunto rastremato standard:
Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 14/23
Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 19/26
Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 29/32
Center Neck NS 45/40, Side Necks NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10498782
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03304270
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Reaction flasks acc. to DIN 12392
  • With two parallel side necks
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 19/26
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm