Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks Side Necks Parallel
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
131 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
Giunto rastremato standard:
Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 14/23
Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 19/26
Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 29/32
Center Neck NS 45/40, Side Necks NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Reaction flasks acc. to DIN 12392
- With two parallel side necks
- With conical ground joints
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | Center Neck NS 29/32, Side Necks NS 19/26 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 131 mm |