Learn More
Terumo™ Siringa a tre parti graduata per applicazioni generiche
Codice prodotto. 11557292
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11557292
Marca: Terumo™ 1SS02SE1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ 3-Part Latex Free Insulin Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
  • Ultra-sharp needles
  • Clear barrels
  • Bold, precise scale markings
  • Smooth plunger action
  • Tamper evident peel packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE 0197, ISO 11607-1:2006, Classe DM: IIa
Materiale Polypropylene
Descrizione Elastomero termoplastico
Senza lattice
Product Type Siringa a tre parti
Monouso
Volume (sistema metrico) 2.5 ml
Tipo di collegamento Cono centrato Luer
Graduated
Sterilità