Learn More
Codan™ Siringa ipodermica a tre parti per la pulizia delle orecchie
Use Codan™ Three-part Syringes to accommodate a variety of medical needs including: catheterization, hypodermic ear treatments, and more. The syringes are latex-free and contain no rubber or silicone. The plastic plunger has a smooth draw and a positive safety stop to prevent accidental spill
Marca: Codan™ 629502
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Sterile
- Graduations
- Disposable
- Latex-free
Specifica
Sì | |
Doppio | |
Sì | |
30 ml | |
Puntale Luer eccentrico | |
Sì |
Polypropylene | |
Siringa eccentrica con puntale Luer a 3 parti | |
1 ml | |
Hypodermic Ear | |
Sì |