Learn More
DWK Life Sciences Three Part Retaining Device, complete, for stopcock key, threaded, hollow
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24, 29.2 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
The 3-part tap safety device holds and secures the hollow DURAN™ tap plug in the tap sleeve.
- 3-part, for hollow tap plugs
- Three part retaining device holds and secures the tap plug in the tap sleeve
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3), Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensione chiusura | 21.5 NS |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For securing the hollow DURAN™ tap plug in the ground DURAN™ one-way tap |