Learn More
DWK Life Sciences Three Part Retaining Device, complete, for stopcock key threaded, SBW -J glass
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.4 NS
18.8 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
The 3-part tap safety device holds and secures the threaded tap plug in the tap sleeve.
- 3-part, complete for SBW-J tap plug
- Greater safety through installation of the 3-part screw locking device
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Dimensione chiusura | 18.8 NS |
| N. per confezione | 100/Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For securing the threaded tap plug in the ground DURAN™ one-way tap |