Learn More
DWK Life Sciences Three Part Retaining Device, complete, for stopcock key threaded, SBW -J glass
Codice prodotto. p-7189181 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
12.5 NS
14.4 NS
18.8 NS
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10384951
Marca: DWK Life Sciences 286039009
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
To secure the tap plug in the ground DURAN™ single way stopcock.
The 3-part tap safety device holds and secures the threaded tap plug in the tap sleeve.
  • 3-part, complete for SBW-J tap plug
  • Greater safety through installation of the 3-part screw locking device
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensione chiusura 12.5 NS
N. per confezione 100/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) For securing the threaded tap plug in the ground DURAN™ one-way tap