Learn More
Terumo™ Three-Part Syringe
Click to view available options
Calibro dell'ago:
21 G
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Ultra-sharp needles
- Clear barrels
- Bold, precise scale markings
- Smooth plunger action
- Tamper evident peel packs
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Calibro dell'ago | 21 G |
| Senza lattice | Yes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Product Type | 3-Part Syringe |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Sterilità | Sterile |