Learn More
Terumo™ Siringa a tre parti
Codice prodotto. 11773313
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11773313
Marca: Terumo™ 8SS05S21381
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Three-Part Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
  • Ultra-sharp needles
  • Clear barrels
  • Bold, precise scale markings
  • Smooth plunger action
  • Tamper evident peel packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Materiale Polypropylene
Calibro dell'ago 21 G
Senza lattice
Lunghezza (sistema metrico) 38 mm
Product Type Siringa a 3 parti
Quantità Confezione da 100
Volume (sistema metrico) 5 ml
Sterilità