Learn More
Terumo™ Three-part Syringes
Codice prodotto. 15573104
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15573104
Marca: Terumo™ 8SS05S1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these syringes for a variety of applications. Terumo™ Three-part Syringes meet the highest quality standards, from development to packaging.
  • Highly transparent barrel for easy recognition of air bubbles 
  • Clear printing for precise dosage management
  • Latex-free syringes contain no natural rubber 
  • Environmental-friendly Designed to have a minimum of waste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Class IIa, sterile product following MDD 93/42/EEC
Materiale Polypropylene, Silicone Oil (Lubricant), TPE
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Injection of fluids - immediately after filling - into the human body, for aspiration of fluids or for the sampling of blood or other body fluids
Senza lattice Yes
Product Type 3-part Syringe
Monouso Single-use
Graduazioni 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 5 mL
Stile del punto dell'ago Concentric
Graduated Yes