Learn More
Thrombin Human
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kU
Dimensione della confezione:
1kg
Descrizione
- Activity: ≥1,000 NIH U/vial
- Specific Activity: ≥2,000 NIH U/mg protein
- pH: 6.5
- CAS: 9002-04-4
Specifica
Specifica
| Nome | Thrombin |
| Intervallo di pH | 6.5 |
| Quantità | 1 kU |
| Sorgente | Human (1,000 NIH U/vial) |
| Requisiti di stoccaggio | -20°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Forma | Lyophilized |