missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ THSD1 Antibody Pair [HRP]

Codice prodotto. 18600041 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18600041

Marca: Novus Biologicals™ NBP2795755Plates

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse THSD1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 62.5 pg/mL
Assay Sensitivity 62.5-4000 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Coniugato HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type Antibody Pairs
Specificità This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse THSD1.
Target Species Mouse
Da utilizzare con (applicazione) Sandwich ELISA
Alias gene thrombospondin type-1 domain-containing protein 1, thrombospondin, type I, domain 1, thrombospondin, type I, domain containing 1,4833423O18Rik, TMTSPMGC74971, Transmembrane molecule with thrombospondin module, UNQ3010
ID gene (immissione) 55901
Simbolo del gene THSD1
Specie ospite Rabbit
Contenuto kit
  • Detection Antibody: 0.25 mg/mL rabbit anti-THSD1 polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of rabbit anti-THSD1 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 95 ng of recombinant THSD1.
  • Quantità 5 Plates
    Status giuridico RUO
    Disciplina di ricerca Cancer
    Requisiti di stoccaggio Storage is content dependent.
    Bersaglio THSD1
    Tecnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 1 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.25 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 4 ng/mL is recommended.
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto

    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

    Titolo del prodotto

    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato