Learn More
Thulium for AAS 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12933235 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12933235 500 mL Bottle 500mL
12923235 100 mL Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12933235 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 063 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    150.81€ / 500mL
    Risparmia 55.19€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-30-4
Formula molecolare Tm
Molecular Weight (g/mol) 168.93
Numero MDL MFCD00011281
InChI Key FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC Name thulium
SMILES [Tm]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 500 mL