Learn More
Thulium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7050643
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11353568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039186.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14456-51-0 | Br3Tm | 408.646 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14456-51-0
Formula molecolare Br3Tm
Molecular Weight (g/mol) 408.646
Numero MDL MFCD00050138
InChI Key HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
PubChem CID 84454
IUPAC Name thulium(3+);tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1440°C
Materiale o nome chimico Thulium(III) bromide
Punto di fusione 952°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 408.66
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic