Learn More
Thulium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11366238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11366238 10 g 10g
11346238 0.5 g 0.50g
11356238 2 g 2g
3 options
Codice prodotto. 11366238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011201.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19423-86-0 | Cl3Tm | 275.28 g/mol
Thulium(III) chloride hydrate is used extremely as a rare metal to study the metal science of thulium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19423-86-0
Formula molecolare Cl3Tm
Molecular Weight (g/mol) 275.28
Numero MDL MFCD00011283
InChI Key ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III) chloride hydrate
Colore Green
Forma fisica Wet Crystalline Aggregates
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (REO)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 275.29 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic