Learn More
Thulium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11306248
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11306248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011204.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13760-79-7 | F3Tm | 225.93 g/mol
Thulium(III) fluoride is used for glass doping, and used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-79-7
Formula molecolare F3Tm
Molecular Weight (g/mol) 225.93
Numero MDL MFCD00049611
InChI Key AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2200°C
Materiale o nome chimico Thulium(III) fluoride
Punto di fusione 1158°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 225.93
Percent Purity 99.99%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 7.9 g/mL