Learn More
Thulium(III) fluoride, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11358937
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11358937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038615.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-79-7
Formula molecolare F3Tm
Molecular Weight (g/mol) 225.93
Numero MDL MFCD00049611
InChI Key AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2200°C
Materiale o nome chimico Thulium(III) fluoride
Punto di fusione 1158°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità It is insoluble in water.
Peso formulazione 225.93
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 7.9 g/mL