Learn More
Thulium(III) iodide, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051839
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11399737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042094.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-43-9
Numero MDL MFCD00050141
Sinonimo thulium iii iodide, acmc-1boxt
Specifica
Punti di ebollizione 1260°C
Materiale o nome chimico Thulium(III) iodide
Punto di fusione 1015°C
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 549.65
Percent Purity 99.9%