Learn More
Thulium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. p-7050763
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11338208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039424.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13813-43-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-43-9
Numero MDL MFCD00050141
Sinonimo thulium iii iodide, acmc-1boxt
Specifica
Punti di ebollizione 1260°C
Materiale o nome chimico Thulium(III) iodide
Punto di fusione 1015°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Flakes
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare TmI3
Peso formulazione 549.65
Percent Purity 99.99%
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic