Learn More
Thulium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7049516
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11362528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014578.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58176-73-1
Formula molecolare C6O12Tm2
Molecular Weight (g/mol) 601.92
Numero MDL MFCD00050804
InChI Key BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:?
PubChem CID 45052048
SMILES [Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III) oxalate hydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Tm2(C2O4)3·xH2O
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,9394
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous alkali oxalates with double oxalate formation
IUPAC Name oxalate;thulium(3+);hydrate
Peso formulazione 601.93 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton