Learn More
Thulium(III) oxide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7050242
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11363348
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036279.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12036-44-1
Formula molecolare O3Tm2
Molecular Weight (g/mol) 385.87
Numero MDL MFCD00011285
InChI Key ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III) oxide
Punto di fusione 2425°C
Colore Green
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Tm2O3
Indice di Merck 14,9394
Peso formulazione 385.87
Percent Purity 99.9%