Learn More
Alfa Aesar™ Thulium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7051146
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11480281
Marca: Alfa Aesar™ 040565.NA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14014-10-9
Formula molecolare Cl3O12Tm
Molecular Weight (g/mol) 467.272
Numero MDL MFCD00049609
InChI Key JNNWMYZIHRZEKX-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo thulium 3+ perchlorate, thulium iii perchlorate, perchloric acid,thulium 3+ salt 8ci,9ci, acmc-1bs9x, perchloric acid thulium iii salt, thulium 3+ triperchlorate, thulium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 15335706
IUPAC Name thulium(3+);triperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Tm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III) perchlorate
Forma fisica Liquid
Quantità 2 g
Numero UN UN3211
Peso formulazione 467.28
Grado Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odore Odorless
Densità 1.51g/mL