Learn More
Sampling Systems™ Thumb Tube Pipettes
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Manufactured with HDPE
- Individually bagged
- FDA conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available sterilized by gamma
- Press thumb onto the tube until you are at the sampling depth
- Raise the thumb until levels equalise
- Press thumb onto the tube to seal the sample in
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Descrizione | Individually Bagged |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Monouso | Single-use |
| Dimensioni (L x P) | 1000 x 12 mm |