Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, 99+%
Codice prodotto. p-4510267 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10053050
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226740050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-89-5
Formula molecolare C10H14N2O5
Molecular Weight (g/mol) 242.23
InChI Key IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymidine
Absorbance 0.62 to 0.68 (A250/A260),0.70 to 0.76 (A280/A260)
Punto di fusione 187.0°C to 189.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 159552
Condizione di rotazione specifica + 18.50 (20.00°C c=3,H2O)
Rotazione specifica + 18.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 46g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, hot ethanol, hot acetone, hot, ethyl acetate and pyridine, sparingly soluble in hot chloroform
Spettrofotometria 98.0 to 102% (lambda max. 267nm,pH 7) molar absorptivity 9600+/-4%,on dry basis
Peso formulazione 242.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder