Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, pure, indicator
Codice prodotto. 10574074 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10574074
Marca: Thermo Scientific Chemicals 151451000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-61-9
Formula molecolare C27H30O5S
Molecular Weight (g/mol) 466.592
Numero MDL MFCD00005869
InChI Key PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymol Blue
Punto di fusione 221.0°C
Indice di Merck 15, 9555
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 466.58
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Estinzione specifica 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH)
Intervallo di transizione visivo Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)
Colore Brown to Green
Quantità 100 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder