Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, pure, indicator
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thymol Blue |
| Punto di fusione | 221.0°C |
| Indice di Merck | 15, 9555 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 466.58 |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Estinzione specifica | 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH) |
| Intervallo di transizione visivo | Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue) |
| Vedi altri risultati |